3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
OR949671-100G OR949671-25G OR949671-500G
APOSOR949671-100GEA 29 EUR
APOSOR949671-100G APOSOR949671-25G APOSOR949671-500G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate 97%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formel: C₅H₁₁N₂O₄P
Molecular Weight: 194,13 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09842544
CAS-Nummer: 202842-98-6