2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-6-isopropylpyridine-3-boronic acid
OR9498-1G OR9498-5G
APOSOR9498-1GEA 111 EUR
APOSOR9498-1G APOSOR9498-5G
2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure 98%
2-Chlor-6-isopropyl-3-pyridinboronsäure
Formel: C₈H₁₁BClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08274472
CAS-Nummer: 1003043-37-5