1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,4-Dihydro-1,3,3-trimethylisoquinoline
OR949800-1G OR949800-250MG
APOSOR949800-1GEA 104 EUR
APOSOR949800-1G APOSOR949800-250MG
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisochinolin 95%
1,3,3-Trimethyl-3,4-dihydroisoquinoline
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00608546
CAS-Nummer: 79023-51-1