2-Ethoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR9499-1G OR9499-25G OR9499-5G
APOSOR9499-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9499-1G APOSOR9499-25G APOSOR9499-5G
2-Ethoxy-3-pyridinboronsäure
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₃
Molecular Weight: 166.97 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06201036
CAS-Nummer: 854373-97-0