2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9500-1G OR9500-5G OR9500-25G
APOSOR9500-1GEA 0 EUR
APOSOR9500-1G APOSOR9500-5G APOSOR9500-25G
2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Chlor-3-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel: C₆H₇BClNO₂
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03411564
CAS-Nummer: 1003043-40-0