6-Brom-5-methyl-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Brom-5-methylpyridin-3-boronsäure, 6-Brom-5-methyl-3-pyridinylboronsäure
OR9501-1G
OR9501-5G
OR9501-25G
APOSOR9501-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9501-1G
APOSOR9501-5G
APOSOR9501-25G
6-Brom-5-methyl-3-pyridinboronsäure
6-Bromo-5-methyl-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BBrNO₂ Molecular Weight: 215.84 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08274468 CAS-Nummer: 1003043-34-2 |