N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl-3-Thiophenemethanamine
OR950245-1G
OR950245-250MG
APOSOR950245-1GEA
194
EUR
APOSOR950245-1G
APOSOR950245-250MG
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine 95%
N-Methyl-N-(thien-3-ylmethyl)amine
Formel:
C₆H₉NS Molecular Weight: 127,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04536653 CAS-Nummer: 210552-07-1 |