1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950518-1G OR950518-250MG
APOSOR950518-1GEA 72.5 EUR
APOSOR950518-1G APOSOR950518-250MG
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19230065
CAS-Nummer: 89776-57-8