4-Phenylmorpholin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950870-5G
APOSOR950870-5GEA
121
EUR
APOSOR950870-5G
4-Phenylmorpholin-3-one 95%
4-Phenylmorpholin-3-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00624822 CAS-Nummer: 29518-11-4 |