2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
OR950887-1G
APOSOR950887-1GEA 56.7 EUR
APOSOR950887-1G
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol 95%
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molecular Weight: 188,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194839
CAS-Nummer: 103505-54-0