Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl pyrimidine-5-carboxylate
OR950934-25G OR950934-5G
APOSOR950934-25GEA 310 EUR
APOSOR950934-25G APOSOR950934-5G
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate 98%
Ethyl-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094043
CAS-Nummer: 40929-50-8