4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950939-1G
OR950939-250MG
APOSOR950939-1GEA
136
EUR
APOSOR950939-1G
APOSOR950939-250MG
4-Bromo-6-methylpyrimidine 96%
4-Bromo-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173.0106 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234065 CAS-Nummer: 69543-98-2 |