4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR950969-100G OR950969-25G
APOSOR950969-100GEA 652 EUR
APOSOR950969-100G APOSOR950969-25G
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02261735
CAS-Nummer: 40137-29-9