2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 132 EUR
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044670
CAS-Nummer: 938-95-4