3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951012-1G OR951012-250MG
APOSOR951012-1GEA 435 EUR
APOSOR951012-1G APOSOR951012-250MG
3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure 95%
3-(4-Cyanphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09043034
CAS-Nummer: 58228-89-0