1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxy-1,5-naphthyridine
OR951046-1G OR951046-250MG
APOSOR951046-1GEA 155 EUR
APOSOR951046-1G APOSOR951046-250MG
1,5-Naphthyridin-4-ol 95%
1,5-Naphthyridin-4-ol
Formel: C₈H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234402
CAS-Nummer: 5423-54-1