4-Methoxyphenylacetamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Methoxyphenyl)acetamide
OR951079-25G
APOSOR951079-25GEA
161
EUR
APOSOR951079-25G
4-Methoxyphenylacetamide 97%
4-Methoxyphenylacetamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017144 CAS-Nummer: 6343-93-7 |