4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951085-1G
OR951085-250MG
OR951085-5G
APOSOR951085-1GEA
132
EUR
APOSOR951085-1G
APOSOR951085-250MG
APOSOR951085-5G
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-benzimidazole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1720 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09751735 CAS-Nummer: 673487-32-6 |