Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-Oxo-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
OR951132-100G
APOSOR951132-100GEA 219 EUR
APOSOR951132-100G
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270324
CAS-Nummer: 6297-22-9