4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 215 EUR
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Molecular Weight: 205.24 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00990415
CAS-Nummer: 59020-44-9