4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951198-1G OR951198-250MG OR951198-5G
APOSOR951198-1GEA 270 EUR
APOSOR951198-1G APOSOR951198-250MG APOSOR951198-5G
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine 96%
4-(1,1-Dimethylpropyl)cyclohexanamine
Formel: C₁₁H₂₃N
Molecular Weight: 169.31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03422590
CAS-Nummer: 208941-83-7