4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9512-1G OR9512-500MG OR9512-250MG
APOSOR9512-1GEA 116 EUR
APOSOR9512-1G APOSOR9512-500MG APOSOR9512-250MG
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
4-Methyl-5-pyridin-4-yl-4H-[1,2,4]triazole-3-thiol
Formel: C₈H₈N₄S
Molecular Weight: 192,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00112607
CAS-Nummer: 3652-32-2