(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951254-1G
OR951254-5G
APOSOR951254-1GEA
270
EUR
APOSOR951254-1G
APOSOR951254-5G
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(2-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol
Formel:
C₇H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12911800 CAS-Nummer: 518314-64-2 |