2-o-Tolyloxyethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2-Methylphenoxy)ethylamine
OR951264-1G
APOSOR951264-1GEA 55.1 EUR
APOSOR951264-1G
2-o-Tolyloxyethylamine 95%
2-o-Tolyloxyethylamine
Formel: C₉H₁₃NO
Molecular Weight: 151,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02598962
CAS-Nummer: 26583-60-8