(2,3-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-(2,3-dichlorphenyl)acetat
OR951268-25G
OR951268-5G
OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA
224
EUR
APOSOR951268-25G
APOSOR951268-5G
APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester 98%
(2,3-Dichlorphenyl)essigsäuremethylester
Formel:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃ Molecular Weight: 219.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112743 CAS-Nummer: 10328-87-7 |