2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
OR951271-25G OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA 81.2 EUR
APOSOR951271-25G APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071746
CAS-Nummer: 15031-78-4