2-(Methansulfonylamino)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951327-1G OR951327-25G OR951327-5G
APOSOR951327-1GEA 145 EUR
APOSOR951327-1G APOSOR951327-25G APOSOR951327-5G
2-(Methansulfonylamino)benzonitril 98%
2-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00590384
CAS-Nummer: 50790-29-9