3-(1-Hydroxyethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(1-Hydroxyethyl)phenol, 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
OR951348-5G
APOSOR951348-5GEA 94.4 EUR
APOSOR951348-5G
3-(1-Hydroxyethyl)phenol 98%
3-(1-Hydroxyethyl)phenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238621
CAS-Nummer: 2415-09-0