o,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1-Hydroxyethyl)toluene, 2-Methylphenyl methyl carbinol, α,2-Dimethylbenzyl alcohol, 1-(2-Methylphenyl)ethanol, 1-(o-Tolyl)ethanol
OR951356-25G
APOSOR951356-25GEA 101 EUR
APOSOR951356-25G
o,α-Dimethylbenzylalkohol 95%
o,α-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046632
CAS-Nummer: 7287-82-3