2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951370-1G OR951370-250MG
APOSOR951370-1GEA 406 EUR
APOSOR951370-1G APOSOR951370-250MG
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxypyridin-3-yl)acetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922757
CAS-Nummer: 112777-30-7