4-Ethylthiobenzamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Ethylthiobenzoesäureamid
OR951373-1G
OR951373-250MG
APOSOR951373-1GEA
435
EUR
APOSOR951373-1G
APOSOR951373-250MG
4-Ethylthiobenzamid 95%
4-Ethylthiobenzamid
Formel:
C₉H₁₁NS Molecular Weight: 165,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
57774-76-2 |