Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG
OR951385-1G
OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA
48
EUR
APOSOR951385-100MG
APOSOR951385-1G
APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Molecular Weight: 184,240 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06589768 CAS-Nummer: 58088-57-6 |