Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
OR951387-1G
OR951387-5G
APOSOR951387-1GEA
56.7
EUR
APOSOR951387-1G
APOSOR951387-5G
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate 97%
Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molecular Weight: 191.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692534 CAS-Nummer: 177478-49-8 |