2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951392-1G OR951392-5G
APOSOR951392-1GEA 226 EUR
APOSOR951392-1G APOSOR951392-5G
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile 98%
2-Amino[1,8]naphthyridine-3-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₄
Molecular Weight: 170,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659014
CAS-Nummer: 15935-95-2