6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951394-1G
APOSOR951394-1GEA 68.3 EUR
APOSOR951394-1G
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile 98%
6-Chloropyridazine-3-carbonitrile
Formel: C₅H₂ClN₃
Molecular Weight: 139,5400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835352
CAS-Nummer: 35857-89-7