3-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Dimethylpyridin-3-amine
OR9514-100G
OR9514-25G
OR9514-5G
APOSOR9514-100GEA
163
EUR
APOSOR9514-100G
APOSOR9514-25G
APOSOR9514-5G
3-Amino-2,6-dimethylpyridin 98%
3-Amino-2,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Molecular Weight: 122,17 g/mol Siedepunkt: 230 °C Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646409 CAS-Nummer: 3430-33-9 EINECS: 222-332-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...