3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951441-1G OR951441-250MG
APOSOR951441-1GEA 435 EUR
APOSOR951441-1G APOSOR951441-250MG
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile 95%
3-(5-Amino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Formel: C₇H₁₀N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02693570
CAS-Nummer: 61255-82-1