5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951470-1G
OR951470-250MG
APOSOR951470-1GEA
252
EUR
APOSOR951470-1G
APOSOR951470-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566765 CAS-Nummer: 917364-11-5 |