5,6,7,8-Tetrahydroisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951474-25G
APOSOR951474-25GEA 105 EUR
APOSOR951474-25G
5,6,7,8-Tetrahydroisochinolin 95%
5,6,7,8-Tetrahydroisochinolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012168
CAS-Nummer: 36556-06-6