1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanamine
OR951494-5G
APOSOR951494-5GEA
114
EUR
APOSOR951494-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine 97%
1-(3,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉Cl₂N Molecular Weight: 190,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01123279 CAS-Nummer: 74877-07-9 |