2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(3-Methoxyphenoxy)ethylamine
OR951497-1G OR951497-5G
APOSOR951497-1GEA 133 EUR
APOSOR951497-1G APOSOR951497-5G
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine 97%
2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,21 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02598966
CAS-Nummer: 6487-86-1