6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951504-1G OR951504-5G
APOSOR951504-1GEA 81.2 EUR
APOSOR951504-1G APOSOR951504-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₀ClN
Molecular Weight: 167,6400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09034966
CAS-Nummer: 49716-18-9