Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Hydroxythieno[3,2-b]pyridine
OR951575-5G
APOSOR951575-5GEA
63.8
EUR
APOSOR951575-5G
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol 95%
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
Formel:
C₇H₅NOS Molecular Weight: 151,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01863636 CAS-Nummer: 107818-20-2 |