3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid
OR9516-100G
APOSOR9516-100GEA 140 EUR
APOSOR9516-100G
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid 95%
3,5-Pyrazoledicarboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₄
Molecular Weight: 156.10 g/mol
Schmelzpunkt: 292…295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005235
CAS-Nummer: 3112-31-0