Methyl-3-aminopicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 3-aminopyridine-2-carboxylate, Methyl 3-aminopicolinate
OR951644-25G
APOSOR951644-25GEA 381 EUR
APOSOR951644-25G
Methyl-3-aminopicolinat 98%
Methyl-3-aminopicolinat
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08695602
CAS-Nummer: 36052-27-4