C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1-Phenylcyclopentyl)methylamine
OR951666-10G
OR951666-1G
OR951666-5G
APOSOR951666-10GEA
754
EUR
APOSOR951666-10G
APOSOR951666-1G
APOSOR951666-5G
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride 95%
C-(1-Phenylcyclopentyl)methylamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈ClN Molecular Weight: 211,74 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01211603 CAS-Nummer: 17511-89-6 |