1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidone, 1-(4-Aminophenyl)-2-pyrrolidinone
OR951681-1G OR951681-5G
APOSOR951681-1GEA 66.7 EUR
APOSOR951681-1G APOSOR951681-5G
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(4-Aminophenyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100993
CAS-Nummer: 13691-22-0