6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-6-isopropylpyridine
OR951694-1G OR951694-5G
APOSOR951694-1GEA 91.5 EUR
APOSOR951694-1G APOSOR951694-5G
6-Isopropylpyridin-2-amine 98%
6-Isopropylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743891
CAS-Nummer: 78177-12-5