2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951707-1G OR951707-250MG
APOSOR951707-1GEA 647 EUR
APOSOR951707-1G APOSOR951707-250MG
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid 95%
2-Ethoxy-2-methylpropanoic acid
Formel: C₆H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14636712
CAS-Nummer: 15001-71-5