5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR951739-1G OR951739-250MG
APOSOR951739-1GEA 136 EUR
APOSOR951739-1G APOSOR951739-250MG
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one 98%
5H-Cyclopenta[b]pyridin-7(6H)-one
Formel: C8H7NO
Molecular Weight: 133,1500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778341
CAS-Nummer: 31170-78-2